Fontos dokumentumok
918857
Sigma-Aldrich
Tetracalcium phosphate (TTCP) powder
≥98%, ≤50 μm particle size
About This Item
Lineáris képlet:
Ca4(PO4)2O
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
≥98%
Forma
powder
részecskeméret
≤50 μm
SMILES string
[Ca].[P](=O)([O-])([O-])[O-].[O]
InChI
1S/Ca.H3O4P.O/c;1-5(2,3)4;/h;(H3,1,2,3,4);/p-3
Alkalmazás
Tetracalcium phosphate (TTCP) is used in calcium hydroxide cements, and hydrolyzes slowly to form calcium hydroxide and a thin insoluble apatite layer that prevents further reaction. TTCP has a calcium phosphate phase with a Ca/P ratio greater than stoichiometric hydroxyapatite (HA) which makes it useful as a ceramic biomaterial.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Calcium phosphates in biomedical applications: materials for the future?
Habraken W, et al.
Materials Today, 19(2), 69-87 (2016)
Tetracalcium phosphate: Synthesis, properties and biomedical applications
Moseke C, et al.
Acta Biomaterialia, 6(10), 3815-3823 (2010)