Merck
771058
Sigma-Aldrich
4-(4′-Hydroxyphenylazo)benzoic acid
97%
Szinonimák:
(E)-4-[(4-Hydroxyphenyl)azo]benzoic acid
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C13H10N2O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
242.23
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
solid
reakcióalkalmasság
reagent type: cross-linking reagent
mp
270-280 °C
funkcionális csoport
carboxylic acid
hydroxyl
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OC(C1=CC=C(/N=N/C2=CC=C(O)C=C2)C=C1)=O
InChI
1S/C13H10N2O3/c16-12-7-5-11(6-8-12)15-14-10-3-1-9(2-4-10)13(17)18/h1-8,16H,(H,17,18)/b15-14+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HLVCZTOFOWHIJZ-CCEZHUSRSA-N
Alkalmazás
4-(4′-Hydroxyphenylazo)benzoic acid may be used to synthesize 4-(4-propyloxyphenylazo)benzoic acid via Williamson synthesis by reacting with 1-bromopropane.
Azobenzene cleavable linker. Treatment with sodium dithionite (sodium hydrosulfite) reduces azo functionality, cleaving the N-N bond to yield two primary amines.
Has been used in proteomic and affinity chromatography applications.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Molecular imprinting of azobenzene carboxylic acid on a TiO2 ultrathin film by the surface sol-gel process
Lee SW, et al.
Langmuir, 14(10), 2857-2863 (1998)
A mild chemically cleavable linker system for functional proteomic applications.
Steven H L Verhelst et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 46(8), 1284-1286 (2007-01-06)
Felicetta Landi et al.
Organic & biomolecular chemistry, 8(1), 56-59 (2009-12-22)
A new chemically-cleavable linker has been synthesised for the affinity-independent elution of biomolecules by classical affinity chromatography. This azo-based linker is shown to couple efficiently with "click" derivatised ligands such as biotin propargyl amide through a copper(I)-catalysed Huisgen 1,3-dipolar cycloaddition