Fontos dokumentumok
915114
Sigma-Aldrich
Lithium tin phosphorus sulfide (LSPS)
battery grade
Szinonimák:
Nanomyte SSE-10
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
Li10SnP2S12
Molekulatömeg:
634.85
UNSPSC kód:
12352300
NACRES:
NA.23
grade
battery grade
Minőségi szint
Teszt
≥99.5%
form
powder
molekulatömeg
Mw 634.85 g/mol
összetétel
Li10SnP2S12
külső felület
1.45 m2/g
részecskeméret
7-8 μm (average)
vezetőképesség
0.1-10  mS/cm (ionic conductivity, cold-pressed pellet at room temperature)
sűrűség
2.254 g/cm3 (lit.)
alkalmazás(ok)
battery manufacturing
Alkalmazás
Solid electrolytes (SEs) have become a practical option for lithium ion and lithium metal batteries because of their improved safety over commercially available ionic liquids. Solid electrolyte materials are highly conductive and made for advanced solid-state lithium ion battery technologies. These solutions are high purity and battery grade thus making them suitable as standards in LIB research
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Lithium battery chemistries enabled by solid-state electrolytes.
Manthiram A, et al.
Nature Reviews. Materials, 2, 16103-16103 (2017)
Evaluation of Ion-Transport in Composite Polymer-in-ceramic Electrolytes. Case Study of Active and Inert Ceramics.
Menkin S, et al.
Electrochimica Acta, 304, 447-455 (2019)