Merck
401595
Sigma-Aldrich
4-(Diphenylphosphino)benzoic acid
97%
Szinonimák:
(4-Carboxyphenyl)diphenylphosphine, Diphenyl(p-carboxyphenyl) phosphine, p-(Diphenylphosphino)benzoic acid
Méret kiválasztása
1 G
37 600,00 Ft
5 G
122 000,00 Ft
37 600,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
1 G
37 600,00 Ft
5 G
122 000,00 Ft
About This Item
Lineáris képlet:
(C6H5)2PC6H4CO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
306.30
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
37 600,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Minőségi szint
Teszt
97%
reakcióalkalmasság
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
mp
157-160 °C (lit.)
funkcionális csoport
phosphine
SMILES string
OC(=O)c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H15O2P/c20-19(21)15-11-13-18(14-12-15)22(16-7-3-1-4-8-16)17-9-5-2-6-10-17/h1-14H,(H,20,21)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GXMHDTPYKRTARV-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
4-(Diphenylphosphino)benzoic acid is a phosphine ligand that is employed in palladium-catalyzed cross-coupling and Suzuki cross-coupling reactions.[1] [2]
Alkalmazás
4-(Diphenylphosphino)benzoic acid can be used as a ligand in the synthesis of:
  • Organostannoxane-supported palladium nanoparticles. The resulting catalysts show high activity and selectivity in Suzuki-coupling reactions.[3]
  • Polymetallic ruthenium-zinc complex catalyst for the hydrogenation of levulinic acid to γ-valerolactone.[4]
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Homogeneous polymetallic ruthenium(II)^zinc(II) complexes: robust catalysts for the efficient hydrogenation of levulinic acid to ?-valerolactone
Amenuvor G, et al.
Catalysis Science & Technology, 8(9), 2370-2380 (2018)
Glucosamine-based phosphines. Efficient ligands in the Suzuki cross-coupling reaction in water
Parisot S, et al.
Tetrahedron Letters, 43(41), 7397-7400 (2002)
Organostannoxane-supported palladium nanoparticles. Highly efficient catalysts for suzuki-coupling reactions
Chandrasekhar V, et al.
Organometallics, 28(20), 5883-5888 (2009)
Predicting the stereochemistry of diphenylphosphino benzoic acid (DPPBA)-based palladium-catalyzed asymmetric allylic alkylation reactions: a working model
Trost BM, et al.
Accounts of Chemical Research, 39(10), 747-760 (2006)
Janine Broda et al.
Advanced healthcare materials, 5(24), 3118-3128 (2016-11-20)
As the size of nanoparticles (NPs) is in the range of biological molecules and subcellular structures, they provide new perspectives in biomedicine. This work presents studies concerning the cellular uptake and distribution of phosphine-stabilized cytotoxic 1.4 nm sized AuNPs and