Merck
679011
Sigma-Aldrich
2-(Diphenylphosphino)terephthalic acid 1-methyl 4-pentafluorophenyl diester
97%
Szinonimák:
1-Methyl-4-(pentafluorophenyl)-2-(diphenylphosphino)-1,4-benzenedicarboxylate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C27H16F5O4P
CAS-szám:
Molekulatömeg:
530.38
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
form
solid
reakcióalkalmasság
reaction type: click chemistry
mp
109-111 °C
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
COC(=O)c1ccc(cc1P(c2ccccc2)c3ccccc3)C(=O)Oc4c(F)c(F)c(F)c(F)c4F
InChI
1S/C27H16F5O4P/c1-35-27(34)18-13-12-15(26(33)36-25-23(31)21(29)20(28)22(30)24(25)32)14-19(18)37(16-8-4-2-5-9-16)17-10-6-3-7-11-17/h2-14H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OURNVXDJALDDIG-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
  • Staudinger ligation reagent for the conjugation of amine and azide containing compounds or biomolecules.
  • The amine functionalized molecule first reacts with the phosphine through the activated pentafluorophenyl ester.The azide-molecule is then reacted with the newly labeled phosphine to form the iminophosphorane, and the aza-ylide is subsequently captured by the methyl ester to yield the covalent conjugated product.
2-(Diphenylphosphino)terephthalic acid 1-methyl 4-pentafluorophenyl diester Staudinger Ligation Probe and Target
The Staudinger Ligation: A High-Yield, Chemoselective, and Mild Synthetic Method
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
E Saxon et al.
Science (New York, N.Y.), 287(5460), 2007-2010 (2000-03-17)
Selective chemical reactions enacted within a cellular environment can be powerful tools for elucidating biological processes or engineering novel interactions. A chemical transformation that permits the selective formation of covalent adducts among richly functionalized biopolymers within a cellular context is