Merck
900161
Sigma-Aldrich
4-((((2-Carboxyethyl)thio)carbonothioyl)thio)-4-cyanopentanoic acid
95%
Szinonimák:
4-[[[(2-Carboxyethyl)thio]thioxomethyl]thio]-4-cyanopentanoic acid
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H13NO4S3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
307.41
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
95%
Forma
powder
mp
101-106 °C
SMILES string
S(C(CCC(=O)O)(C)C#N)C(=S)SCCC(=O)O
InChI
1S/C10H13NO4S3/c1-10(6-11,4-2-7(12)13)18-9(16)17-5-3-8(14)15/h2-5H2,1H3,(H,12,13)(H,14,15)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CTLAWKZAJCYIFX-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
A stable, trithiocarbonate chain transfer agent (CTA), also referred to as a RAFT agent, which can control chain growth in free radical polymerization producing polymers with well-defined molecular weights and low polydispersities.
4-((((2-Carboxyethyl)thio)carbonothioyl)thio)-4-cyanopentanoic acid may be used to control homo- and co-polymerization of acrylic acids, acrylates, acrylamides, styrenes, methacrylates, and methacrylamides. It is soluble in aqueous and organic media (amphiphilic).
Egyéb megjegyzések
Sold for research purposes only: See sigma-aldrich.com/raftlicense. Patents: WO98/01478, WO99/311444.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Low-cost, high-purity RAFT Agents are vital for industrial RAFT polymerization. We supply effective agents for this technology.
The modification of biomacromolecules, such as peptides and proteins, through the attachment of synthetic polymers has led to a new family of highly advanced biomaterials with enhanced properties.