Merck
902527
Sigma-Aldrich
Amino-PEG5-t-butyl ester
≥95%
Szinonimák:
tert-Butyl-1-amino-3,6,9,12,15-pentaoxaoctadecan-18-oate, H2N-PEG5-CH2CH2COOtBu
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C17H35NO7
CAS-szám:
Molekulatömeg:
365.46
MDL-szám:
UNSPSC kód:
51171641
Teszt
≥95%
Forma
liquid
reakcióalkalmasság
reagent type: cross-linking reagent
törésmutató
n/D 1.4534
sűrűség
1.4690 g/mL
funkcionális csoport
amine
ester
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
NCCOCCOCCOCCOCCOCCC(OC(C)(C)C)=O
Alkalmazás
This heterobifunctional, PEGylated crosslinker features an amino group at one end and t-butyl-protected carboxyl group at the other, which can be deprotected with acidic conditions. The hydrophillic PEG linker facilitates solubility in biological applications. Amino-PEG5-t-butyl ester can be used for bioconjugation or as a building block for synthesis of small molecules, conjugates of small molecules and/or biomolecules, or other tool compounds for chemical biology and medicinal chemistry that require ligation. Examples of applications include its synthetic incorporation into antibody-drug conjugates or proteolysis-targeting chimeras (PROTAC® molecules) for targeted protein degradation.
Technology Spotlight: Degrader Building Blocks for Targeted Protein Degradation
Jogi információk
PROTAC is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
No data available
Lobbanási pont (C)
No data available
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)