Merck
938378
Sigma-Aldrich
BMB Crosslinker
≥95%
Szinonimák:
1,1′-(1,4-Butanediyl)bis[1H-pyrrole-2,5-dione], 1H-Pyrrole-2,5-dione, 1,1′-(1,4-butanediyl)bis-, Maleimide, N,N′-tetramethylenedi-, Tetramethylenedimaleimide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C12H12N2O4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
248.23
MDL-szám:
NACRES:
NA.21
Minőségi szint
Teszt
≥95%
Forma
powder or crystals
szín
white to beige
mp
206 °C
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O=C1C=CC(=O)N1CCCCN2C(=O)C=CC2=O
InChI
InChI=1S/C12H12N2O4/c15-9-3-4-10(16)13(9)7-1-2-8-14-11(17)5-6-12(14)18/h3-6H,1-2,7-8H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WXXSHAKLDCERGU-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
BMB crosslinker is a bismaleimide homobifunctional crosslinking reagent useful for conjugation to sulhydryl groups.
Tulajdonságok és előnyök
Useful for characterization of protein structures and interactions. A non cleavable 4-atom branched spacer arm assists in close proximity crosslinking.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Furan-maleimide thermoplast-thermoset merged polyimides via furan-maleimide Diels?Alder polymerization
Yogesh S Patel, et al.
International Journal of Plastics Technology, 17, 10-23 (2013)