Merck
936634
Sigma-Aldrich
1,6-BMH crosslinker
≥95%
Szinonimák:
1,1′-(1,6-Hexanediyl)bis[1H-pyrrole-2,5-dione] (ACI), 1,6-Bis(maleimido)hexane, 1H-Pyrrole-2,5-dione, 1,1′-(1,6-hexanediyl)bis- (9CI, ACI), N,N′-Hexamethylenebis[maleimide], Maleimide, N,N′-hexamethylenedi- (6CI, 7CI, 8CI)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C14H16N2O4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
276.29
MDL-szám:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥95%
Forma
powder or crystals
szín
white to beige
mp
136-141 °C
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O=C1C=CC(=O)N1CCCCCCN2C(=O)C=CC2=O
InChI
InChI=1S/C14H16N2O4/c17-11-5-6-12(18)15(11)9-3-1-2-4-10-16-13(19)7-8-14(16)20/h5-8H,1-4,9-10H2
Alkalmazás
1, 6- BMH crosslinker is a bismaleimide homobifunctional crosslinking reagent useful for conjugation to sulhydryl groups.
Tulajdonságok és előnyök
Useful for characterization of protein structures and interactions. A non cleavable 6-atom brached spacer arm assists in close proximity crosslinking.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Furan-maleimide thermoplast-thermoset merged polyimides via furan-maleimide Diels?Alder polymerization
Patel S Y, et al
International Journal of Plastics Technology, 17, 10-23 (2013)