Fontos dokumentumok
8.52099
Sigma-Aldrich
Fmoc-Lys(Dnp)-OH
Novabiochem®
Szinonimák:
Fmoc-Lys(Dnp)-OH, N-α-Fmoc-N-ε-2,4-dinitrophenyl-L-lysine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C27H26N4O8
CAS-szám:
Molekulatömeg:
534.52
UNSPSC kód:
12352209
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
termékcsalád
Novabiochem®
Teszt
≥97.0% (HPLC)
≥98% (TLC)
form
powder
reakcióalkalmasság
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
gyártó/kereskedő neve
Novabiochem®
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
funkcionális csoport
Fmoc
tárolási hőmérséklet
15-25°C
InChI
1S/C27H26N4O8/c32-26(33)24(11-5-6-14-28-23-13-12-17(30(35)36)15-25(23)31(37)38)29-27(34)39-16-22-20-9-3-1-7-18(20)19-8-2-4-10-21(19)22/h1-4,7-10,12-13,15,22,24,28H,5-6,11,14,16H2,(H,29,34)(H,32,33)/t24-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OENCMORJQAUAAJ-DEOSSOPVSA-N
Általános leírás
A modified lysine derivative for the preparation of chromogenically-labeled peptides by Fmoc SPPS.The Dnp group is the preferred quencher for use in conjunction with the Mca fluorophore, making it an extremely useful tool for the synthesis of fluorescence-quenched peptide substrates.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Chromogenic Labeling of Synthetic Peptides
Kapcsolódás
Replaces: 04-12-1239
Analízis megjegyzés
Color (visual): slight yellow to yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=1 in DMF): -13.5 - -10.5 °
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Jogi információk
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2