Fontos dokumentumok
8.52096
Sigma-Aldrich
Fmoc-Lys(Dabcyl)-OH
≥97% (TLC), for peptide synthesis, Novabiochem®
Szinonimák:
Fmoc-Lys(Dabcyl)-OH
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C36H37N5O5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
619.71
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352209
NACRES:
NA.22
product name
Fmoc-Lys(Dabcyl)-OH, Novabiochem®
Minőségi szint
termékcsalád
Novabiochem®
Teszt
≥95.5% (HPLC)
≥97% (TLC)
form
powder
reakcióalkalmasság
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
gyártó/kereskedő neve
Novabiochem®
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
funkcionális csoport
Fmoc
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C36H37N5O5/c1-41(2)27-20-18-26(19-21-27)40-39-25-16-14-24(15-17-25)34(42)37-22-8-7-13-33(35(43)44)38-36(45)46-23-32-30-11-5-3-9-28(30)29-10-4-6-12-31(29)32/h3-6,9-12,14-21,32-33H,7-8,13,22-23H2,1-2H3,(H,37,42)(H,38,45)(H,43,44)/t33-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FPOPWTDBGMLRNG-XIFFEERXSA-N
Általános leírás
A modified lysine derivative for the preparation of chromogenically-labeled peptides by Fmoc SPPS. The Dabcyl group quenches the fluorescence of EDANS, Mca, TET, JOE, FAM fluorophores, making it an extremely useful tool for the synthesis of fluorescence-quenched peptide substrates.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Chromogenic Labeling of Synthetic Peptides
Kapcsolódás
Replaces: 04-12-1236
Analízis megjegyzés
Color (visual): orange to red
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.0 % (a/a)
Purity (TLC(157B)): ≥ 97 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 95.5 % (a/a)
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Jogi információk
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3