Fontos dokumentumok
1.12073
Sigma-Aldrich
Boron nitride
Boron nitride. CAS 10043-11-5, pH 5 - 8 (100 g/l, H₂O, 20 °C) (slurry).
Szinonimák:
Boron nitride
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
BN
CAS-szám:
Molekulatömeg:
24.82
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352301
EC index szám:
233-136-6
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
hatékonyság
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
pH
5-8 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
mp
2700-3000 °C
sűrűség
2.34 g/cm3 at 20 °C
térfogatsúly
120 kg/m3
tárolási hőmérséklet
no temp limit
SMILES string
B#N
InChI
1S/BN/c1-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PZNSFCLAULLKQX-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
  • Biocompatibility and Biomedical Applications: Explores the biocompatibility of boron nitride nanomaterials and their potential applications in the biomedical field, focusing on drug delivery systems and bioimaging (Merlo et al., 2018).
  • Boron Nitride Nanosheets for Polymer Composites: Discusses the incorporation of boron nitride nanosheets into polymer matrices to enhance mechanical strength, thermal stability, and electrical insulation properties of composites (Rasul et al., 2021).
Analízis megjegyzés
Identity: passes test
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3