Fontos dokumentumok
244546
Azidomethyl phenyl sulfide
95%
Szinonimák:
Phenylthiomethyl azide
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
95%
reakcióalkalmasság
reaction type: click chemistry
törésmutató
n20/D 1.5904 (lit.)
bp
104-105 °C/5 mmHg (lit.)
sűrűség
1.168 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
azide
thioether
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[N-]=[N+]=NCSc1ccccc1
InChI
1S/C7H7N3S/c8-10-9-6-11-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KIQGRMGPIMCXSC-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
226.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
108 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)