Fontos dokumentumok
280992
4-Phenyl-1,2,4-triazoline-3,5-dione
97%
Szinonimák:
4-Phenyl-3H-1,2,4-triazole-3,5(4H)-dione, PTAD
Teszt
97%
Forma
solid
mp
165-170 °C (dec.) (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O=C1N=NC(=O)N1c2ccccc2
InChI
1S/C8H5N3O2/c12-7-9-10-8(13)11(7)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ISULLEUFOQSBGY-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
It can also be used:
- As a dehydrogenating agent to synthesize annulated dihydropyridazines by inverse [4+2] cycloaddition reaction between cyclic alkenes and 1,2,4,5-tetrazines.
- As a dienophile to synthesize cycloaddition products by fast hetero-Diels−Alder reactions.
- As an efficient oxidizing agent for the synthesis of pyridine derivatives from 1,4-dihydropyridines.
- In the synthesis of urazoles via [3+2] cycloaddition with allylsilanes.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)