Merck
793345
Sigma-Aldrich
Methanol-OD
99 atom % D, contains 2 mg/mL 1-butanol-d10 (99 atom % D), 2 mg/mL 2-propanol-1,1,1,3,3,3-d6 (99 atom % D)
Szinonimák:
mono-Deuteromethanol, Methan(ol-d), Methyl alcohol-OD
About This Item
Lineáris képlet:
CH3OD
CAS-szám:
Molekulatömeg:
33.05
Beilstein:
1730948
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12142201
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
99 atom % D
form
liquid
tartalmaz
2 mg/mL 1-butanol-d10 (99 atom % D)
2 mg/mL 2-propanol-1,1,1,3,3,3-d6 (99 atom % D)
törésmutató
n20/D 1.327 (lit.)
bp
65.5 °C (lit.)
sűrűség
0.813 g/mL at 25 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+1
SMILES string
[2H]OC
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3/i2D
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OKKJLVBELUTLKV-VMNATFBRSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes,Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
51.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
11.0 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)