Fontos dokumentumok
1.01799
Supelco
Nitric acid
69%, for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Szinonimák:
Nitric acid solution
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
HNO3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
63.01
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352301
NACRES:
NA.21
product name
Nitric acid 69%, for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
grade
ACS reagent
Minőségi szint
Ügynökség
reag. Ph. Eur.
gőznyomás
9.4 hPa ( 20 °C)
termékcsalád
EMSURE®
form
liquid
pH
<1 (20 °C in H2O)
bp
122 °C/1013 hPa
mp
-41 °C
sűrűség
1.41 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
O[N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3/c2-1(3)4/h(H,2,3,4)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
Nitric acid 69% (for analysis) can be used as a reagent to control pH values in a hydrophilic interaction liquid chromatography system (HILIC) for the analysis of polar compounds in complex samples.
Jogi információk
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Related Content
Glass bottles are ideal for storing acids because they are inert and offer a long shelf life.