Merck
31039
Supelco
2,4,5-Trimethylaniline solution
100 μg/mL in acetonitrile, PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C9H13N
CAS-szám:
Molekulatömeg:
135.21
Beilstein:
2352436
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
termékcsalád
PESTANAL®
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
koncentráció
100 μg/mL in acetonitrile
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
sűrűség
0.78 g/mL
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
format
single component solution
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cc1cc(C)c(N)cc1C
InChI
1S/C9H13N/c1-6-4-8(3)9(10)5-7(6)2/h4-5H,10H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BMIPMKQAAJKBKP-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
2,4,5-Trimethylaniline is a primary aromatic amine (PAA) commonly used in chemical industries. PAAs are persistent environmental water pollutants and known to be potential human carcinogens.
Alkalmazás
2,4,5-Trimethylaniline solution has been used as standard in high-performance liquid chromatography analysis for the determination of aromatic amines formed after reduction of azo colorants in toys. It has also been used as standard in liquid chromatography–electrospray ionization tandem mass spectrometry (LC–MS/MS) for the determination of aromatic amine in mainstream waterpipe smoke.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Jogi információk
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
23.0 °F
Lobbanási pont (C)
-5 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 1
1 of 1
Specific determination of 20 primary aromatic amines in aqueous food simulants by liquid chromatography- electrospray ionization-tandem mass spectrometry.
Mortensen SK, et al.
Journal of Chromatography A, 1091(1-2), 40- 50 (2005)
Analysis of primary aromatic amines in the mainstream waterpipe smoke using liquid chromatography-electrospray ionization tandem mass spectrometry.
Schubert J
Journal of Chromatography A, 1218(33), 5628-5637 (2011)
2,4,5- and 2,4,6-Trimethylaniline and their hydrochlorides.
IARC monographs on the evaluation of the carcinogenic risk of chemicals to humans, 27, 177-188 (1982-04-01)
Determination of aromatic amines formed from azo colorants in toy products.
Garrigos MC
Journal of Chromatography A, 976(1-2), 309-317 (2002)