Merck
717924
Sigma-Aldrich
2,6-Dimethylaniline (2-methyl-d3)
99 atom % D, 95% (CP)
Szinonimák:
2-Methyl-6-(trideuteriomethyl)aniline
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C8D3H8N
CAS-szám:
Molekulatömeg:
124.20
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
99 atom % D
Teszt
95% (CP)
Forma
liquid
bp
214 °C/739 mmHg (lit.)
mp
10-12 °C (lit.)
sűrűség
1.01 g/mL at 25 °C
tömegeltolódás
M+3
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])c1cccc(C)c1N
InChI
1S/C8H11N/c1-6-4-3-5-7(2)8(6)9/h3-5H,9H2,1-2H3/i1D3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UFFBMTHBGFGIHF-FIBGUPNXSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Figyelmeztetés
Warning
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)