Merck
900275
Sigma-Aldrich
(t-Bu)PhCPhos
95%
Szinonimák:
2-[(tert-Butyl)phenylphosphino]-2′,6′-bis(N,N-dimethylamino)biphenyl
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C26H33N2P
CAS-szám:
Molekulatömeg:
404.53
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.22
Forma:
powder or crystals
Teszt:
95%
Minőségi szint
Teszt
95%
Forma
powder or crystals
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
reagent type: ligand
mp
112 °C
funkcionális csoport
phosphine
SMILES string
P(C(C)(C)C)(c2c(cccc2)c3c(cccc3N(C)C)N(C)C)c1ccccc1
InChI
1S/C26H33N2P/c1-26(2,3)29(20-14-9-8-10-15-20)24-19-12-11-16-21(24)25-22(27(4)5)17-13-18-23(25)28(6)7/h8-19H,1-7H3
Alkalmazás
(t-Bu)PhCPhos is the Pd G3 complex, from the Buchwald group offers best-in-class performance in the arylation of sterically hindered primary amines.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Paula Ruiz-Castillo et al.
Journal of the American Chemical Society, 137(8), 3085-3092 (2015-02-05)
We report the Pd-catalyzed arylation of very hindered α,α,α-trisubstituted primary amines. Kinetics-based mechanistic analysis and rational design have led to the development of two biarylphosphine ligands that allow the transformation to proceed with excellent efficiency. The process was effective in