Merck
89230
Sigma-Aldrich
α,β-Thujone
technical, ~70% α-thujone basis, ~10% β-thujone basis
Szinonimák:
(−)-1-Isopropyl-4-methylbicyclo[3.1.0]hexan-3-one
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H16O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
152.23
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
grade
technical
Forma
liquid
összetétel
α-thujone, ~70%
β-thujone, ~10%
törésmutató
n20/D 1.455 (lit.)
n20/D 1.46
bp
84-86 °C/17 mmHg (lit.)
sűrűség
0.925 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
ketone
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(C)[C@@]12C[C@@H]1[C@@H](C)C(=O)C2.CC(C)[C@@]34C[C@@H]3[C@H](C)C(=O)C4
InChI
1S/2C10H16O/c2*1-6(2)10-4-8(10)7(3)9(11)5-10/h2*6-8H,4-5H2,1-3H3/t7-,8+,10-;7-,8-,10+/m01/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AKPBIVZAUPVDMO-APEKEWONSA-N
Alkalmazás
α,β-Thujone can be used as a chiral synthon in the total synthesis of (+)-β-cyperone and several bicyclo[3.n.1] alkanone systems.
Elkészítési megjegyzés
isolated from natural oil of cedar-leaves
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
No data available
Lobbanási pont (C)
No data available
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Synergistic Catalysis: Metal/Proton?Catalyzed Cyclization of Alkynones Toward Bicyclo [3. n. 1] alkanones.
Zhu S, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 54(32), 9414-9418 (2015)
The chemistry of thujone. III. Thujone as a chiral synthon for the preparation of sesquiterpenes. Synthesis of (+)-β-cyperone.
Kutney J P, et al.
Canadian Journal of Chemistry, 58(23), 2641-2644 (1980)
Jin-Young Lee et al.
Reproduction (Cambridge, England), 159(6), 745-756 (2020-04-03)
α,β-Thujone is a natural terpenoid found in many medicinal herbs, such as Artemisia absinthium (wormwood), that exhibits antioxidant, anti-diabetic, and anti-tumorigenic effects. α,β-Thujone has numerous functions; it serves as a food ingredient, cosmetic additive, and medicinal remedy. Although the therapeutic