Merck
PHL89286
(−)-α-Thujone
phyproof® Reference Substance
Szinonimák:
(1S,4R)-1-Isopropyl-4-methylbicyclo[3.1.0]hexan-3-one
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H16O
Molekulatömeg:
152.23
Beilstein:
4660369
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
primary reference standard
termékcsalád
phyproof® Reference Substance
Teszt
≥90.0% (GC)
gyártó/kereskedő neve
PhytoLab
sűrűség
0.914 g/mL at 20 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
food and beverages
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(C)[C@@]12C[C@@H]1[C@@H](C)C(=O)C2
InChI
1S/C10H16O/c1-6(2)10-4-8(10)7(3)9(11)5-10/h6-8H,4-5H2,1-3H3/t7-,8-,10+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
USMNOWBWPHYOEA-MRTMQBJTSA-N
Általános leírás
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Egyéb megjegyzések
This compound is commonly found in plants of the genus: achillea salvia
Jogi információk
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
147.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
64 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)