Merck
02890590
β-Asarone
primary reference standard
Szinonimák:
cis-1-Propenyl-2,4,5-trimethoxybenzene, cis-Asarone, cis-Isoasarone
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3O)3C6H2CH=CHCH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
208.25
Beilstein:
1910605
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
primary reference standard
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
gyártó/kereskedő neve
HWI
törésmutató
n20/D 1.558 (lit.)
sűrűség
1.073 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
food and beverages
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[H]\C(C)=C(/[H])c1cc(OC)c(OC)cc1OC
InChI
1S/C12H16O3/c1-5-6-9-7-11(14-3)12(15-4)8-10(9)13-2/h5-8H,1-4H3/b6-5-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RKFAZBXYICVSKP-WAYWQWQTSA-N
Általános leírás
Produced and qualified by HWI pharma services GmbH.
Exact content by quantitative NMR can be found on the certificate.
Alkalmazás
Reference standard in the analysis of herbal medicinal products.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)