Fontos dokumentumok
88424
3-(2-Thienyl)-L-alanine
≥98.0% (TLC)
Szinonimák:
(S)-α-Amino-2-thiophenepropionic acid, (S)-2-Amino-3-(2-thienyl)propionic acid
Teszt
≥98.0% (TLC)
form
powder
optikai aktivitás
[α]20/D −30.5±1.5°, c = 1% in H2O
reakcióalkalmasság
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
255-263 °C (dec.) (lit.)
~260 °C (dec.)
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
SMILES string
N[C@@H](Cc1cccs1)C(O)=O
InChI
1S/C7H9NO2S/c8-6(7(9)10)4-5-2-1-3-11-5/h1-3,6H,4,8H2,(H,9,10)/t6-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WTOFYLAWDLQMBZ-LURJTMIESA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?