Fontos dokumentumok
82669
1-Pyrenebutyric hydrazide
for fluorescence, ≥97.0% (T)
Szinonimák:
4-(1-Pyrenyl)butyric hydrazide
About This Item
Javasolt termékek
grade
for fluorescence
Minőségi szint
Teszt
≥97.0% (T)
form
solid
mp
167-171 °C
SMILES string
NNC(=O)CCCc1ccc2ccc3cccc4ccc1c2c34
InChI
1S/C20H18N2O/c21-22-18(23)6-2-3-13-7-8-16-10-9-14-4-1-5-15-11-12-17(13)20(16)19(14)15/h1,4-5,7-12H,2-3,6,21H2,(H,22,23)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SOPPDVMSOKMZOC-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Determination of succinylacetone (SA) in urine samples of hepatorenal tyrosinemia patients using high-pressure liquid chromatography with fluorescence detection (HPLC-FLD).
- Determination of glutaric and 3-hydroxyglutaric acids in urine of glutaric acidemia type I patients using HPLC technique with intramolecular excimer-forming fluorescence derivatization.
Egyéb megjegyzések
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3