Merck
81956
Sigma-Aldrich
3-(4-Pyridyl)-L-alanine
≥98.0%
Szinonimák:
4′-Aza-L-phenylalanine, (S)-2-Amino-3-(4-pyridyl)propionic acid
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C8H10N2O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
166.18
Beilstein:
4351585
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥98.0%
Forma
crystals
reakcióalkalmasság
reaction type: solution phase peptide synthesis
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
SMILES string
N[C@@H](Cc1ccncc1)C(O)=O
InChI
1S/C8H10N2O2/c9-7(8(11)12)5-6-1-3-10-4-2-6/h1-4,7H,5,9H2,(H,11,12)/t7-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FQFVANSXYKWQOT-ZETCQYMHSA-N
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)