Merck
47433
Sigma-Aldrich
Fmoc-1-Nal-OH
≥98.0%, for peptide synthesis
Szinonimák:
Fmoc-3-(1-naphthyl)-L-alanine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C28H23NO4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
437.49
Beilstein:
4829118
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
product name
Fmoc-1-Nal-OH, ≥98.0%
Minőségi szint
Teszt
≥98.0%
reakcióalkalmasság
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
funkcionális csoport
Fmoc
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OC(=O)[C@H](Cc1cccc2ccccc12)NC(=O)OCC3c4ccccc4-c5ccccc35
InChI
1S/C28H23NO4/c30-27(31)26(16-19-10-7-9-18-8-1-2-11-20(18)19)29-28(32)33-17-25-23-14-5-3-12-21(23)22-13-4-6-15-24(22)25/h1-15,25-26H,16-17H2,(H,29,32)(H,30,31)/t26-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ORWNVJDLEMVDLV-SANMLTNESA-N
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)