Fontos dokumentumok
287288
3-(2-Thienyl)-DL-alanine
≥98%
Szinonimák:
2-Amino-3-(2-thienyl)propionic acid
Teszt
≥98%
form
powder
reakcióalkalmasság
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
275-277 °C (dec.) (lit.)
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
SMILES string
NC(Cc1cccs1)C(O)=O
InChI
1S/C7H9NO2S/c8-6(7(9)10)4-5-2-1-3-11-5/h1-3,6H,4,8H2,(H,9,10)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WTOFYLAWDLQMBZ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?