Merck
77188
Supelco
2H-Perfluoro-2-decenoic acid
new
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Szinonimák:
3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-Hexadecafluoro-2-decenoic acid, ASTM
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H2F16O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
458.10
MDL-szám:
grade
certified reference material
TraceCERT®
Minőségi szint
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
gyártó/kereskedő neve
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
technika/technikák
LC/MS: suitable
alkalmazás(ok)
clinical testing
coatings
environmental
food and beverages
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ. Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate. Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Jogi információk
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Lact. - Repr. 1B - STOT RE 1
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3