Merck
BP413
Pseudoephedrine hydrochloride
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Szinonimák:
(+)-Pseudoephedrine hydrochloride, (+)-ψ-Ephedrine hydrochloride, (1S,2S)-2-Methylamino-1-phenylpropanol hydrochloride, d-Isoephedrine hydrochloride, d-Pseudoephedrine hydrochloride
About This Item
Lineáris képlet:
C6H5CH[CH(NHCH3)CH3]OH·HCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
201.69
Beilstein:
3915112
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352210
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
pseudoephedrine
Forma
solid
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
gyártó/kereskedő neve
BP
mp
185-188 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cl.CN[C@@H](C)[C@@H](O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H15NO.ClH/c1-8(11-2)10(12)9-6-4-3-5-7-9;/h3-8,10-12H,1-2H3;1H/t8-,10+;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BALXUFOVQVENIU-KXNXZCPBSA-N
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Pseudoephedrine hydrochloride BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Pseudoephedrine Tablets
  • Pseudoephedrine Oral Solution
  • Biokémiai/fiziológiai hatások
    Non-selective adrenergic agonist; decongestant
    Kiszerelés
    Unit quantity: 100 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    Egyéb megjegyzések
    Sales restrictions may apply.
    Piktogramok
    Exclamation mark
    Figyelmeztetés
    Warning
    Figyelmeztető mondatok
    Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
    Veszélyességi osztályok
    Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
    Célzott szervek
    Central nervous system
    Tárolási osztály kódja
    11 - Combustible Solids
    WGK
    WGK 3
    Not applicable
    Válasszon a legfrissebb verziók közül:
    Analitikai tanúsítványok (COA)