Merck
858463
Sigma-Aldrich
8-Bromoadenosine 3′,5′-cyclic monophosphate sodium salt monohydrate
98%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H10BrN5NaO6P · H2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
448.10
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41106305
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
98%
form
powder
mp
234-235 °C (dec.) (lit.)
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[Na+].[H]O[H].Nc1ncnc2n([C@@H]3O[C@@H]4COP([O-])(=O)O[C@H]4[C@H]3O)c(Br)nc12
InChI
1S/C10H11BrN5O6P.Na.H2O/c11-10-15-4-7(12)13-2-14-8(4)16(10)9-5(17)6-3(21-9)1-20-23(18,19)22-6;;/h2-3,5-6,9,17H,1H2,(H,18,19)(H2,12,13,14);;1H2/q;+1;/p-1/t3-,5-,6-,9-;;/m1../s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XWDDEXWQQLBWNV-LGVAUZIVSA-M
Alkalmazás
Promotes cell division.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)