Fontos dokumentumok
CRM868095
Supelco
Acetaldehyde solution
certified reference material, 1000 μg/mL in water, ampule of 100 × 1.2 mL
Szinonimák:
Ethanal Standard Solution
About This Item
UNSPSC kód:
77101502
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
TraceCERT®
Minőségi szint
termékcsalád
TraceCERT®
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
ampule of 100 × 1.2 mL
koncentráció
1000 μg/mL in water
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
format
single component solution
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Alkalmazás
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Egyéb megjegyzések
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Jogi információk
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Veszélyességi osztályok
Carc. 1B - Muta. 2
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
>230.0 °F
Lobbanási pont (C)
> 110 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)