Fontos dokumentumok
T0656
1,3,4,6-Tetrachloro-3α,6α-diphenylglycouril
Szinonimák:
Iodo-Gen®, NSC 4462
About This Item
Javasolt termékek
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Minőségi szint
SMILES string
ClN1C(=O)N(Cl)C2(N(Cl)C(=O)N(Cl)C12c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C16H10Cl4N4O2/c17-21-13(25)23(19)16(12-9-5-2-6-10-12)15(21,11-7-3-1-4-8-11)22(18)14(26)24(16)20/h1-10H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FJQZXCPWAGYPSD-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
Reagent involved in comparison studies with chloramine-T
Reagent used for oxidation of urazoles
Jogi információk
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3