Merck
855871
Sigma-Aldrich
Mestranol
99%
Szinonimák:
(17α)-3-Methoxy-19-norpregna-1,3,5(10)-trien-20-yn-17-ol, 17α-Ethynyl-1,3,5(10)-estratriene-3,17β-diol 3-methyl ether, 17α-Ethynylestradiol 3-methyl ether, 3-Methoxy-17α-ethynylestradiol, NSC 84032
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C21H26O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
310.43
Beilstein:
2625905
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352112
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
99%
form
solid
optikai aktivitás
[α]15/D +3°, c = 2 in dioxane
mp
153-155 °C (lit.)
funkcionális csoport
hydroxyl
SMILES string
COc1ccc2C3CC[C@@]4(C)C(CC[C@@]4(O)C#C)C3CCc2c1
InChI
1S/C21H26O2/c1-4-21(22)12-10-19-18-7-5-14-13-15(23-3)6-8-16(14)17(18)9-11-20(19,21)2/h1,6,8,13,17-19,22H,5,7,9-12H2,2-3H3/t17-,18-,19+,20+,21+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IMSSROKUHAOUJS-MJCUULBUSA-N
Géninformáció
human ... ESR1(2099)
Piktogramok
Health hazardExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Yuegang Zuo et al.
Journal of chromatography. A, 1148(2), 211-218 (2007-04-03)
A rapid microwave-accelerated derivatization process for the GC-MS analysis of steroid estrogens, estrone (E1), 17beta-estradiol (E2), estriol (E3), 17alpha-ethynylestradiol (EE2) and mestranol (MeEE2), was developed. Under microwave irradiation, the five estrogenic hormones studied were simultaneously derivatized with N,O-bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide (BSTFA)+trimethylchlorosilane (TMCS)
Yuegang Zuo et al.
Chemosphere, 63(9), 1583-1590 (2005-11-26)
17alpha-Ethinylestradiol (EE2), a major constituent of common contraceptive pills, and three other estrogenic hormones, estrone (E1), 17beta-estradiol (E2) and mestranol (MeEE2) have been determined in Acushnet River Estuary seawater using a GC-MS technique. Among three estrogenic compounds detected, EE2 has
Dóra Kovács et al.
Steroids, 77(11), 1075-1085 (2012-05-23)
Regioselective 1,3-dipolar cycloadditions of different aryl nitrile oxides to mestranol were carried out to furnish novel steroidal 17α-isoxazoles in good to excellent yields. Copper(I) was found to be an efficient catalyst, accelerating the intermolecular ring-closures and leading exclusively to 3,5-disubstituted
A sesquineolignan with a spirodienone structure from Pinus sylvestris L.
Jari Sinkkonen et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 46(22), 4148-4150 (2007-04-25)
Dennis R Doose et al.
Epilepsia, 44(4), 540-549 (2003-04-12)
To study the pharmacokinetics of a combination oral contraceptive (OC) containing norethindrone and ethinyl estradiol during OC monotherapy, concomitant OC and topiramate (TPM) therapy, and concomitant OC and carbamazepine (CBZ) therapy in order to comparatively evaluate the pharmacokinetic interaction, which