Merck
337129
Sigma-Aldrich
4-Fluoro-2-methylphenol
99%
About This Item
Lineáris képlet:
FC6H3(CH3)OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
126.13
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
99%
Forma
solid
bp
87 °C/14 mmHg (lit.)
mp
37-38 °C (lit.)
funkcionális csoport
fluoro
SMILES string
Cc1cc(F)ccc1O
InChI
1S/C7H7FO/c1-5-4-6(8)2-3-7(5)9/h2-4,9H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GKQDDKKGDIVDAG-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Laccase mediated grafting of 4-fluoro-2-methylphenol with lignin model compound, dibenzodioxocin and lignocellulose material has been investigated.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
185.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
85 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Enzymatic grafting of functional molecules to the lignin model dibenzodioxocin and lignocellulose material.
Kudanga T, et al.
Enzyme and Microbial Technology, 46(3), 272-280 (2010)