Merck
855669
Sigma-Aldrich
L-Alanine ethyl ester hydrochloride
99%
About This Item
Lineáris képlet:
CH3CH(NH2)COOC2H5 · HCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
153.61
Beilstein:
3594395
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
99%
form
crystals
optikai aktivitás
[α]22/D +2.5°, c = 2.5 in H2O
reakcióalkalmasság
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
78-80 °C (dec.) (lit.)
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
SMILES string
Cl[H].CCOC(=O)[C@H](C)N
InChI
1S/C5H11NO2.ClH/c1-3-8-5(7)4(2)6;/h4H,3,6H2,1-2H3;1H/t4-;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JCXLZWMDXJFOOI-WCCKRBBISA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Pavel L Padnya et al.
Organic & biomolecular chemistry, 13(21), 5894-5904 (2015-04-30)
New water-soluble p-tert-butylthiacalix[4]arenes containing peptide and quaternary ammonium fragments in cone and 1,3-alternate conformations were synthesized and characterized. The interaction of the macrocycles with DNA was studied by UV-spectroscopy, DLS and TEM. It was shown that the interaction of the