Fontos dokumentumok
T-123
Supelco
Teriflunomide-D4 solution
100 μg/mL in acetonitrile, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C12H5D4F3N2O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
274.23
UNSPSC kód:
41116107
grade
certified reference material
Minőségi szint
Forma
liquid
Jellemzők
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
kiszerelés
ampule of 1 mL
gyártó/kereskedő neve
Cerilliant®
koncentráció
100 μg/mL in acetonitrile
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Formátum
single component solution
tárolási hőmérséklet
−20°C
InChI
1S/C12H9F3N2O2/c1-7(18)10(6-16)11(19)17-9-4-2-8(3-5-9)12(13,14)15/h2-5,18H,1H3,(H,17,19)/b10-7-/i2D,3D,4D,5D
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UTNUDOFZCWSZMS-KXFGXCNQSA-N
Általános leírás
This stable-labeled internal standard of teriflunomide is suitable for critical quantitative applications in clinical and diagnostic testing such as therapeutic drug monitoring assays. Teriflunomide, also known as Aubagio, is the active metabolite of leflunomide, an immunosuppressive disease-modifying antirheumatic drug, used in active moderate-to-severe rheumatoid arthritis and psoriatic arthritis.
Jogi információk
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
35.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
2.0 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)