Fontos dokumentumok
T-122
Supelco
Teriflunomide solution
1 mg/mL in acetonitrile, certified reference material, ampule of 1 mL
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C12H9F3N2O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
270.21
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Minőségi szint
Jellemzők
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
kiszerelés
ampule of 1 mL
gyártó/kereskedő neve
Cerilliant®
koncentráció
1 mg/mL in acetonitrile
alkalmazás(ok)
clinical testing
Formátum
single component solution
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C12H9F3N2O2/c1-7(18)10(6-16)11(19)17-9-4-2-8(3-5-9)12(13,14)15/h2-5,18H,1H3,(H,17,19)/b10-7-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UTNUDOFZCWSZMS-YFHOEESVSA-N
Általános leírás
Teriflunomide, marketed under the trade name Aubagio, is the active metabolite of leflunomide, an immunosuppressive disease-modifying antirheumatic drug, used in active moderate-to-severe rheumatoid arthritis and psoriatic arthritis. An analytical reference standard for use in LC/MS or GC/MS applications including clinical and diagnostic testing such as therapeutic drug monitoring assays.
Jogi információk
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
35.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
2.0 °C - closed cup
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience