Fontos dokumentumok
652369
1-Amino-1-cyclobutanecarboxylic acid
97%
Teszt
97%
form
solid
reakcióalkalmasság
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
261 °C (dec.) (lit.)
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
SMILES string
NC1(CCC1)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO2/c6-5(4(7)8)2-1-3-5/h1-3,6H2,(H,7,8)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FVTVMQPGKVHSEY-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?