Merck
206008
Sigma-Aldrich
Platinum, sulfided, on carbon
greener alternative
extent of labeling: 5 wt. % loading, dry, matrix carbon, reduced support
About This Item
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma
dry
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
core: platinum
reagent type: catalyst
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
a címkézés mértéke
5 wt. % loading
Mátrix
carbon, reduced support
környezetbarátabb alternatív kategória
SMILES string
[Pt]
InChI
1S/Pt
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency. Find details here.
Alkalmazás
Product can be used with our benchtop hydrogen generator, H-Genie Lite (Z744083)
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)