Fontos dokumentumok
520691
Platinum on silica
extent of labeling: 1 wt. % loading, granular, dry
About This Item
Javasolt termékek
Forma
dry
granular
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: platinum
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
a címkézés mértéke
1 wt. % loading
környezetbarátabb alternatív kategória
, Enabling
SMILES string
[Pt]
InChI
1S/Pt
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- a substrate for the preparation of zinc oxide (ZnO) nanopillar arrays
- an electrocatalyst for methanol oxidation
- in the formation of nanospheres for catalytic hydrogen production
Egyéb megjegyzések
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Proton exchange membrane (PEM) fuel cells operate at relatively low temperatures and are composed of two electrodes and a conductive elecrolyte.