Merck
795291
Sigma-Aldrich
Phenofluor solution
0.1 M in toluene
Szinonimák:
1,3-Bis(2,6-diisopropylphenyl)-2,2-difluoro-4-imidazoline
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C27H36F2N2
Molekulatömeg:
426.58
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma
liquid
Minőségi szint
koncentráció
0.1 M in toluene
sűrűség
0.865 g/mL at 25 °C
funkcionális csoport
fluoro
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
FC1(N(C=CN1c3c(cccc3C(C)C)C(C)C)c2c(cccc2C(C)C)C(C)C)F
InChI
1S/C27H36F2N2/c1-17(2)21-11-9-12-22(18(3)4)25(21)30-15-16-31(27(30,28)29)26-23(19(5)6)13-10-14-24(26)20(7)8/h9-20H,1-8H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FQXXWTOSPDVNSG-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Facile deoxyfluorination of phenols without preactivation (), along with highly chemoselective deoxyfluorination of highly functionalized late-stage intermediates ().
Jogi információk
PhenoFluor is a trademark of SciFluor Life Sciences, LLC
PhenoFluor is a trademark of SciFluor Life Sciences, LLC
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
39.2 °F
Lobbanási pont (C)
4 °C
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 1
1 of 1
Filippo Sladojevich et al.
Journal of the American Chemical Society, 135(7), 2470-2473 (2013-02-13)
An operationally simple protocol for the selective deoxyfluorination of structurally complex alcohols is presented. Several fluorinated derivatives of natural products and pharmaceuticals have been prepared to showcase the potential of the method for late-stage diversification and its functional group compatibility.
Pingping Tang et al.
Journal of the American Chemical Society, 133(30), 11482-11484 (2011-07-09)
An operationally simple ipso fluorination of phenols with a new deoxyfluorination reagent is presented.
Cikkek
PhenoFluor enables one-step conversion of phenols to aryl fluorides, facilitating fluorination without pre-activation.
Related Content
The Ritter lab currently focuses on fluorination chemistry for late-stage functionalization of complex natural and unnatural products. PhenoFluor™ has been developed as a general reagent for the selective, predictable, direct deoxyfluorination of complex alcohols and phenols.