Fontos dokumentumok
803332
Sulfo-SANPAH (sulfosuccinimidyl 6-(4′-azido-2′-nitrophenylamino)hexanoate)
Szinonimák:
(sulfosuccinimidyl 6-(4′-azido-2′-nitrophenylamino)hexanoate), 1-[[6-[(4-azido-2-nitrophenyl)amino]-1-oxohexyl]oxy]-2,5-dioxo-3-pyrrolidinesulfonic acid monosodium salt, Sulfo-SANPAH
About This Item
Javasolt termékek
form
powder
Minőségi szint
molekulatömeg
492.4
reakcióalkalmasság
reagent type: cross-linking reagent
tárolási körülmény
desiccated
oldhatóság
water: soluble
funkcionális csoport
azide
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O=C1CC(S(=O)([O-])=O)C(N1OC(CCCCCNC2=CC=C(N=[N+]=[N-])C=C2[N+]([O-])=O)=O)=O.[Na+]
InChI
1S/C16H18N6O9S.Na/c17-20-19-10-5-6-11(12(8-10)22(26)27)18-7-3-1-2-4-15(24)31-21-14(23)9-13(16(21)25)32(28,29)30;/h5-6,8,13,18H,1-4,7,9H2,(H,28,29,30);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XXUXLXCHYVHAOD-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Alkalmazás
- Dynamic Control of Cell Adhesion on a Stiffness-Tunable Substrate for Analyzing the Mechanobiology of Collective Cell Migration: This study uses Sulfo-SANPAH for photochemical cross-linking in cell adhesion research (Kamimura et al., 2017).
- Evaluation of L929 fibroblast attachment and proliferation on ArgGlyAspSer (RGDS) immobilized chitosan: This paper investigates the use of Sulfo-SANPAH to enhance fibroblast attachment on chitosan substrates (Karakecili et al., 2016).
Tulajdonságok és előnyök
- Reactive groups: sulfo-NHS ester and nitrophenyl azide
- Reactive towards: amino groups and any nucleophile
- Non-cleavable
- N-Sulfosuccinimidyl-6-(4′-azido-2′-nitrophenylamino) hexanoate
- Optimal photolysis occurs at 320-350 nm; minimizes damage to biomolecules by irradiation
- Water soluble; non-cleavable
Vigyázat
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?