Fontos dokumentumok
A6141
Ammonium bicarbonate
ReagentPlus®, ≥99.0%
Szinonimák:
Ammonium hydrogen carbonate
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
2.7 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
513 hPa ( 50 °C)
67.1 hPa ( 20 °C)
termékcsalád
ReagentPlus®
Teszt
≥99.0%
Forma
powder or crystals
pH
7-8.5 (25 °C, 79.1 g/L)
SMILES string
N.OC(O)=O
InChI
1S/CH2O3.H3N/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ATRRKUHOCOJYRX-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- To derivatize histone proteins from human monocyte-derived macrophages (MDM) by propionylation.
- Destaining of silver-stained proteins in polyacrylamide gel bands during the peptide mass profiling using a mass spectrometer.
- Digestion of proteins isolated from Xenopus egg extracts in coomassie blue-stained gel bands during the analysis of microtubule-binding proteins.
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)