Merck
360023
Sigma-Aldrich
o-Tolylmagnesium chloride solution
1.0 M in THF
Szinonimák:
2-Methylphenylmagnesium chloride
About This Item
Lineáris képlet:
CH3C6H4MgCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
150.89
Beilstein:
3537703
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
reaction type: Grignard Reaction
koncentráció
1.0 M in THF
sűrűség
0.956 g/mL at 25 °C
SMILES string
Cc1ccccc1[Mg]Cl
InChI
1S/C7H7.ClH.Mg/c1-7-5-3-2-4-6-7;;/h2-5H,1H3;1H;/q;;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DSJSQDNPAOUFOJ-UHFFFAOYSA-M
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
3.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-16 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Oleg V Larionov et al.
Organic letters, 16(3), 864-867 (2014-01-15)
A one-step transformation of heterocyclic N-oxides to 2-alkyl-, aryl-, and alkenyl-substituted N-heterocycles is described. The success of this broad-scope methodology hinges on the combination of copper catalysis and activation by lithium fluoride or magnesium chloride. The utility of this method