Merck
644331
Sigma-Aldrich
Adenine-1,3-15N2
98 atom % 15N, 98% (CP)
Szinonimák:
6-Aminopurine-15N2, Vitamin B4
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C5H515N2N3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
137.11
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
98 atom % 15N
Teszt
98% (CP)
Forma
solid
mp
360-365 °C (subl.) (lit.)
tömegeltolódás
M+2
SMILES string
Nc1[15n]c[15n]c2[nH]cnc12
InChI
1S/C5H5N5/c6-4-3-5(9-1-7-3)10-2-8-4/h1-2H,(H3,6,7,8,9,10)/i8+1,10+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GFFGJBXGBJISGV-GAWGKFCISA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Misha F Vrolijk et al.
Basic & clinical pharmacology & toxicology, 117(6), 427-432 (2015-06-30)
Many compounds display anticholinergic effects which might give rise to cognitive impairment and even delirium. These side effects are caused by their ability to bind to muscarinic receptors in our brain. Especially with combination of compounds, these serious effects are