Merck
616672
Sigma-Aldrich
DL-Glyceric-2,3,3-d3 acid calcium salt dihydrate
98 atom % D
About This Item
Lineáris képlet:
(HOCD2CD(OH)CO2)2Ca•2H2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
292.28
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
98 atom % D
Forma
solid
tömegeltolódás
M+6
SMILES string
O.O.[2H]C([2H])(O)C([2H])(O)C(=O)O[Ca]OC(=O)C([2H])(O)C([2H])([2H])O
InChI
1S/2C3H6O4.Ca.2H2O/c2*4-1-2(5)3(6)7;;;/h2*2,4-5H,1H2,(H,6,7);;2*1H2/q;;+2;;/p-2/i2*1D2,2D;;;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OKEVQKKVYQHNFW-NJEQVFLESA-L
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)