Merck
756113
Sigma-Aldrich
Ethylbenzene-(phenyl-13C6)
99 atom % 16O, 99% (CP)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
13C6C2H10
Molekulatömeg:
112.12
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352002
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
99 atom % 16O
Teszt
99% (CP)
Forma
liquid
bp
136 °C (lit.)
mp
-95 °C (lit.)
sűrűség
0.915 g/mL at 25 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+6
SMILES string
CC[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]1
InChI
1S/C8H10/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,2H2,1H3/i3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YNQLUTRBYVCPMQ-LSYAIDEBSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT RE 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
71.6 °F
Lobbanási pont (C)
22 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)