Merck
NIST70B
Potassium feldspar
NIST® SRM® 70b
About This Item
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Minőségi szint
kiszerelés
pkg of 1 bottle x 40 g
gyártó/kereskedő neve
NIST®
format
matrix material
Általános leírás
Egyéb megjegyzések
Certified for the analytes listed below.
Aluminum (Al), Calcium (Ca), Potassium (K), Sodium (Na), Barium (Ba), Manganese (Mn), Phosphorus (P)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Iron (Fe), Silicon (Si), Lead (Pb), Magnesium (Mg), Rubidium (Rb), Strontium (Sr), Titanium (Ti), Vanadium (V), Zinc (Zn), Chromium (Cr)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Jogi információk
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Piktogramok
Health hazardExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)