Merck
520179
Sigma-Aldrich
Aluminum silicate
powder
Szinonimák:
Aluminosilicate, Mullite
About This Item
Lineáris képlet:
3Al2O3 · 2SiO2
Molekulatömeg:
426.05
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
form
powder
reakcióalkalmasság
core: aluminum
SMILES string
O=[Si]=O.O=[Si]=O.O=[Al]O[Al]=O.O=[Al]O[Al]=O.O=[Al]O[Al]=O
InChI
1S/6Al.2O2Si.9O/c;;;;;;2*1-3-2;;;;;;;;;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KZHJGOXRZJKJNY-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Three approaches generate white light, including LED-based down-conversion for broader applications.