Fontos dokumentumok
792454
Palau′Chlor®
95%
Szinonimák:
2-Chloro-1,3-bis(methoxycarbonyl)guanidine, Baran CBMG Reagent
Teszt
95%
Forma
solid
mp
115-120 °C
funkcionális csoport
amine
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O=C(NC(NC(OC)=O)=NCl)OC
InChI
1S/C5H8ClN3O4/c1-12-4(10)7-3(9-6)8-5(11)13-2/h1-2H3,(H2,7,8,9,10,11)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PCUVYBUDIWDLNI-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Learn More at the Professor and Product Portal of Professor Phil S. Baran.
Palau’chlor: A Practical and Reactive Chlorinating Reagent
Jogi információk
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Aryl chlorides are commonly used in cross-coupling reactions and can serve as key intermediates towards the synthesis of pharmaceutical drug candidates and natural products.
Related Content
Baran Group offers zinc-based reagents for versatile transformations in organic synthesis.